Få mere at vide
Labconco™ CentriVap™ Koncentratortilbehør, mikrorotor med høj kapacitet
Artikelnummer. 17275744 Shop alle Labconco Corporation produkter
Materiale:
Aluminium
Anodiseret aluminium
Artikelnummer. 17275744
Brand: Labconco™ 7553500
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med Labconco™ CentriVap™ Koncentratorer. Labconco™ CentriVap™ Koncentratortilbehør, rotorer er konstrueret af anodiseret aluminium og holder rør i en vinkel for at maksimere overfladearealet.
  • Fås som standard, eller med fluorpolymer harpiksbelægning, der sikrer modstandsdygtighed over for syrer
  • Mikrorotor med høj kapacitet kan rumme op til 148 mikrocentrifugerør, 1,5 ml eller 2,0 ml, og mikroauto-prøvehætteglas ca. 12 mm i dia. x 35 mm
  • Mikrorotorer med høj kapacitet kræver ikke læber på røret og er perfekte til hætteglas
garanti
Et år
Tekniske data
Oversigt Dimensioner: 30,4 x 30,4 x 30,4 cm (12 x 12 x 12 tommer)
Materiale Anodiseret aluminium
Type Mikrorotor
Til brug med (udstyr) Labconco™ CentriVap™ Koncentrator
Holder 1,5 mL eller 2,0 mL mikrocentrifugerør, ca. 12 mm i dia. x 35 mm Micro Autosample Vials
Vægt (engelsk) 2.5 lb.
Vægt (metrisk) 1.1 kg