Få mere at vide
Labconco™ CentriVap™ Komplet koncentrator
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15172995 Shop alle Labconco Corporation produkter
Skift visning
Type:
Heat Boost Ikke inkluderet
Heat Boost Inkluderet
Syrefast med Heat Boost
Syrefast uden Heat Boost
Elektriske krav:
230 V 50 Hz 6 A
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Elektriske krav Pakningsstørrelse
15172995 Heat Boost Inkluderet 230 V 50 Hz 6 A Hver
15103005 Syrefast med Heat Boost 230 V 50 Hz 6 A Hver
15162995 Heat Boost Ikke inkluderet 230 V 50 Hz 6 A Hver
15142995 Syrefast uden Heat Boost 230 V 50 Hz 6 A Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15172995 Leverandør Labconco™ Leverandørnr. 7315032
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-04-2027
Leveres med alt det nødvendige for at starte behandlingen
Bruger en kombination af centrifugalkraft, vakuum og varme for at fremskynde fordampningen.
Inkluderer:
  • Vakuumkoncentrator
  • -50 °C Kuldefælde
  • Aluminiumsrotor rummer 40 mikrocentrifugerør og 12-13 mm rør
  • Kemikaliebestandig membranvakuumpumpe
  • CentriZap Strobelys giver brugeren mulighed for at se prøver, mens rotoren roterer, og låget er lukket
Molekylærbiologi, proteomik, genomik, cellebiologi, mikrobiologi, biokemi, lægemiddelopdagelse og analytisk kemi
Tekniske data
Model- Centrivap
Elektrisk vurdering International
Type Heat Boost Inkluderet
Elektriske krav 230 V 50 Hz 6 A