Få mere at vide
Labconco CentriVap Koldfælde, rustfrit låg - Eco-Cool kølemiddel
Artikelnummer. 31374484 Shop alle Labconco Corporation produkter
Skift visning
Temperaturområde (metrisk).:
-50 °C
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk).
31374484 -50 °C
1 options
Overholder alle EU-regler om HFC-kølemidler
Artikelnummer. 31374484 Leverandør Labconco Leverandørnr. 8601690
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40935.00 DKK
    37770.94 DKK / Pakke med 1
    Spare 3164.06 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Overholder alle EU-regler om HFC-kølemidler
Cold trap opsamler fordampet væske fra en vakuumkoncentrator for at beskytte vakuumpumpen og laboratoriet mod dampe og dampe.
  • Børstet, rustfrit stål og pulverlakeret stålfacade
  • Oplyst temperaturgraf med endepunktsindikation (driftstemperatur på -40 °C)
  • HCFC-frit kølemiddelsystem
  • 4-liters rustfrit stål samler
  • Akryl (kun -50 °C) eller rustfrit stål låg med 2 hurtigkoblinger til tilslutning til en CentriVap koncentrator.
  • Rustfri stålafløbsport (med korrosionsbestandig nylonventil)
  • Eco-cool naturlig kølemiddel findes på udvalgte modeller
  • -50 °C modeller har en 1/3 hk kompressor (-50 °C på under 30 minutter).
Tekniske data
Materiale Rustfrit stål
Type Cold Trap
Temperaturområde (metrisk). -50 °C
Spænding 230 V