Få mere at vide
Labconco CentriVap Cold Trap, Eco-Cool kølemiddel
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 31374490 Shop alle Labconco Corporation produkter
Skift visning
Temperaturområde (metrisk).:
-105 °C
-84 °C
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk).
31374490 -84 °C
31374483 -105 °C
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Overholder alle EU-regler om HFC-kølemidler
Artikelnummer. 31374490 Leverandør Labconco Leverandørnr. 8611690
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Overholder alle EU-regler om HFC-kølemidler
Kolde fælder opsamler fordampet væske fra en vakuumkoncentrator for at beskytte den supplerende vakuumpumpe og laboratoriemiljøet mod dampe og dampe.
  • Holdbar yderside lavet af børstet rustfrit stål og pulverlakeret stål
  • Oplyst temperaturgraf med endepunktsindikator, med en driftstemperatur ned til -40 °C
  • Bruger et HCFC-frit kølemiddelsystem (mere miljøvenligt)
  • Inkluderer en 4-liters opsamler i rustfrit stål
  • Leveres med enten et akryllåg (kun til -50 °C modeller) eller et låg af rustfrit stål
  • Låget inkluderer to hurtigkoblinger for nem tilslutning til en CentriVap koncentrator.
  • Rustfri stålafløbsport med en korrosionsbestandig nylonventil for holdbarhed og lettere dræning
  • Eco-cool naturlig kølemiddel er tilgængeligt på udvalgte modeller
  • -84 °C-modeller bruger to 1/3 hk kompressorer og kan nå -84 °C på under 40 minutter
  • -105 °C modeller bruger to 1/3 hk kompressorer og kan nå -105 °C på under 40 minutter
Tekniske data
Materiale Rustfrit stål
Type Cold Trap
Temperaturområde (metrisk). -84 °C
Spænding 230 V