Beskrivelse
- Holdbar yderside lavet af børstet rustfrit stål og pulverlakeret stål
- Oplyst temperaturgraf med endepunktsindikator, med en driftstemperatur ned til -40 °C
- Bruger et HCFC-frit kølemiddelsystem (mere miljøvenligt)
- Inkluderer en 4-liters opsamler i rustfrit stål
- Leveres med enten et akryllåg (kun til -50 °C modeller) eller et låg af rustfrit stål
- Låget inkluderer to hurtigkoblinger for nem tilslutning til en CentriVap koncentrator.
- Rustfri stålafløbsport med en korrosionsbestandig nylonventil for holdbarhed og lettere dræning
- Eco-cool naturlig kølemiddel er tilgængeligt på udvalgte modeller
- -84 °C-modeller bruger to 1/3 hk kompressorer og kan nå -84 °C på under 40 minutter
- -105 °C modeller bruger to 1/3 hk kompressorer og kan nå -105 °C på under 40 minutter
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Rustfrit stål |
| Type | Cold Trap |
| Temperaturområde (metrisk). | -105 °C |
| Spænding | 230 V |