Få mere at vide
Labconco CentriVap Koldfælde, akryldæksel - Eco-Cool kølemiddel
Shop alle Labconco Corporation produkterBeskrivelse
- Børstet, rustfrit stål og pulverlakeret stålfacade
- Oplyst temperaturgraf med endepunktsindikation (driftstemperatur på -40 °C)
- HCFC-frit kølemiddelsystem
- 4-liters rustfrit stål samler
- Akryl (kun -50 °C) eller rustfrit stål låg med 2 hurtigkoblinger til tilslutning til en CentriVap koncentrator.
- Rustfri stålafløbsport (med korrosionsbestandig nylonventil)
- Eco-cool naturlig kølemiddel findes på udvalgte modeller
- -50 °C modeller har en 1/3 hk kompressor (-50 °C på under 30 minutter).
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Rustfrit stål |
| Type | Cold Trap |
| Temperaturområde (metrisk). | -50 °C |
| Spænding | 230 V |