Få mere at vide
Labconco CentriVap Cold Trap -50 °C, 230 V 50 Hz, alle 50 Hz ledninger
Artikelnummer. 30533458 Shop alle Labconco Corporation produkter
Skift visning
Inkluderer:
Akryllåg
Rustfrit stållåg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer
30533458 Akryllåg
30533444 Rustfrit stållåg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30533458 Leverandør Labconco Leverandørnr. 8601090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    42630.00 DKK
    34811.99 DKK / Pakke med 1
    Spare 7818.01 DKK
    18% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 08-01-2027
CentriVap™ Koldfælder opsamler fordampet væske fra en CentriVap koncentrator, hvilket beskytter vakuumpumpen og laboratoriemiljøet mod dampe og dampe.
  • Børstet, rustfrit stål og pulverlakeret stålfacade
  • Oplyst temperaturgraf med endepunktsindikation
  • HCFC-frit kølemiddelsystem
  • 4-liters rustfrit stål samler
  • Akryl- eller rustfrit stål-låg med 2 hurtigkoblinger til forbindelse til en CentriVap koncentrator.
  • Rustfri stålafløbsport (med korrosionsbestandig nylonventil)
  • -50 °C modeller har en 1/3 hk kompressor (-50 °C på under 30 minutter).
Tekniske data
Materiale Rustfrit stål
Type Cold Trap
Inkluderer Akryllåg
Spænding 230 V