Få mere at vide
Labconco CentriVap Cold Trap -105 °C, 230 V 50 Hz, alle 50 Hz ledninger
Artikelnummer. 30533430 Shop alle Labconco Corporation produkter
Skift visning
Materiale:
Rustfrit stål
Artikelnummer. Materiale
30533430 Rustfrit stål
1 options
Artikelnummer. 30533430 Leverandør Labconco Leverandørnr. 8621190
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    70610.00 DKK
    57645.41 DKK / Pakke med 1
    Spare 12964.59 DKK
    18% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-01-2027
CentriVap™ Koldfælder opsamler fordampet væske fra en CentriVap koncentrator, hvilket beskytter vakuumpumpen og laboratoriemiljøet mod dampe og dampe.
  • Børstet, rustfrit stål og pulverlakeret stålfacade
  • Oplyst temperaturgraf med endepunktsindikation
  • HCFC-frit kølemiddelsystem
  • 4-liters rustfrit stål samler
  • Rustfrit stål-låg med 2 hurtigkoblinger til forbindelse til en CentriVap koncentrator
  • Rustfri stålafløbsport (med korrosionsbestandig nylonventil)
  • -105 °C modeller har to 1/3 hk kompressorer (-105 °C på under 40 minutter).
Tekniske data
Materiale Rustfrit stål
Type Cold Trap
Inkluderer Rustfrit stållåg
Spænding 230 V