Få mere at vide
Labconco™ CentriVap Bordkoncentrator, 230 V, Schuko stik og stik
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15133095 Shop alle Labconco Corporation produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
800 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
15133095 800 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 15133095 Leverandør Labconco™ Leverandørnr. 7810030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48435.00 DKK
    41335.86 DKK / Pakke med 1
    Spare 7099.14 DKK
    14% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-04-2027
Brug centrifugalkraft, vakuum og varme til at fordampe opløsningsmidler hurtigt fra flere biologiske eller analytiske prøver
  • Eliminerer stød og skumdannelse, maksimerer sporgenvinding af opløste stoffer
  • Mikroprocessorstyret 300 W varmelegeme dækker omgivelserne til 100° C i 1° C stigninger
  • Valgfri Heat Boost™ omgiver kammeret med ekstra kontrolleret varme ved programmeret temperatur tættere på prøven
  • Elektrisk stik medfølger til en ekstra vakuumpumpe (sælges separat)
  • Vakuumforsinkelse forhindrer stød ved at lade rotoren opnå hastighed, før der påføres vakuum
  • Quick-Start™ knap starter rotor, varmelegeme, timere og pumpe
  • Quick-Stop™ systemet stopper pumpen, åbner vakuumudløsningsventilen og stopper rotoren i sekunder efter tiden udløber, eller der er trykket på RUN/STOP-knappen
  • Hukommelsen gemmer ni brugerprogrammer (temp/varmetid/kørselstid)
  • LCD viser driftsparametre og programmer
  • Kompakt lavprofildesign
  • Valg af aftageligt akryllåg med stor, holdbar lågforsegling eller glaslåg til brug med opløsningsmidler, der angriber akryl
  • Sikkerhedslås låser låget, når rotoren drejer, forhindrer opstart, når låget er åbent
  • Korrosionsbestandigt prøvekammer har epoxyfinish for nem rengøring og dekontaminering
  • Mikroprocessorstyret børsteløs motor kører med op til 1725 rpm
  • Stables oven på kuldefælden for at spare plads
  • 0,5 tommer OD vakuum rør fitting
Tekniske data
Certificeringer CE
Frekvens 50 Hz
Holder Rotorer
Forsendelsesvægt (engelsk) 48 lb.
Forsendelsesvægt (metrisk) 22 kg
Type CentriVap Bordkoncentrator med akryllåg
Spænding 230 V
Volumen (metrisk) 800 ml
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til 100 °C
Kammermateriale Pulverlakeret aluminium
Strømstyrke 6 A
Længde (engelsk) 19,3 tommer.
Højde (engelsk) 11,7 tommer
Højde (metrisk) 29.7 cm
Længde (metrisk) 49 cm
Materiale Stål og aluminium
Hastighed 1725 rpm
Stiktype Schuko
Bredde (metrisk) 37.3 cm
Bredde (engelsk) 14,7 tommer.
Dimensioner (L x B x H) 49 x 37.3 x 29.7 cm