Få mere at vide
Labconco™ CentriVap™ Vand-, syre- og opløsningsmiddelsystemer
Artikelnummer. p-3018049 Shop alle Labconco Corporation produkter
Kammermateriale:
Epoxybelagt aluminium
Frekvens:
50 Hz
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10403872
Brand: Labconco™ 7982011
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
  • Bordkoncentrator, kuldefælde, kemikaliefældeindsats og -beholder, vakuumrør, klemmer, 12 til 13 mm rotor
Kræver
Vakuumpumpe er påkrævet til alle systemer; se Fisher Scientific Maxima™ C-line pumper i pumpesektionen.
Med klar beholder og syre-, fugt- eller opløsningsmiddelindsats for at give ekstra vakuumpumpebeskyttelse
Rotoren kan rumme fyrre 1,5/2,0 ml mikrocentrifugerør eller op til hundrede 12 til 13 mm dia. rør.
Ordreinfo
Fås i 115V og 230V modeller.
Tekniske data
Certificeringer ETL, ETL-C
Lukningsmateriale Akryl
Kammermateriale Epoxybelagt aluminium
Model- CentriVap
Temperaturområde (metrisk) -50 °C
Volumen (metrisk) 25 mL
Forskydning 34 eller 195 l/min.
Inkluderer Bordkoncentrator, kuldefælde, klar beholder, fugtindsats, op til hundrede 12 til 13 mm dia. rør rotor, vakuumrør og 6 klemme, Akryl låg
Maks. Vakuum 12 eller 2 x 10 -3 mbar
Stiktype NEMA 6-15
Pumpetype Membran eller roterende vinge
Type Cold Trap kondensator
Elektriske krav 230 V, 50 Hz, 8 A
Spænding 230 V
Strømstyrke 6 A
Frekvens 50 Hz