Få mere at vide
Labconco™ CentriVap™ Vand-, syre- og opløsningsmiddelsystemer
Shop alle Labconco Corporation produkterBeskrivelse
Indeholder
- Bordkoncentrator, kuldefælde, kemikaliefældeindsats og -beholder, vakuumrør, klemmer, 12 til 13 mm rotor
Kræver
Vakuumpumpe er påkrævet til alle systemer; se Fisher Scientific Maxima™ C-line pumper i pumpesektionen.
Med klar beholder og syre-, fugt- eller opløsningsmiddelindsats for at give ekstra vakuumpumpebeskyttelse
Rotoren kan rumme fyrre 1,5/2,0 ml mikrocentrifugerør eller op til hundrede 12 til 13 mm dia. rør.
Ordreinfo
Fås i 115V og 230V modeller.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer | ETL, ETL-C |
| Lukningsmateriale | Akryl |
| Kammermateriale | Epoxybelagt aluminium |
| Model- | CentriVap |
| Temperaturområde (metrisk) | -50 °C |
| Volumen (metrisk) | 25 mL |
| Forskydning | 34 eller 195 l/min. |
| Inkluderer | Bordkoncentrator, kuldefælde, klar beholder, fugtindsats, op til hundrede 12 til 13 mm dia. rør rotor, vakuumrør og 6 klemme, Akryl låg |
| Maks. Vakuum | 12 eller 2 x 10 -3 mbar |
| Stiktype | NEMA 6-15 |
| Vis mere |