Få mere at vide
Thermo Scientific™ CentriPAK BPC Steriliseret Engangsbrug til Sorvall BIOS 16 Bioprocessing Centrifuge
Artikelnummer. 17786719 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Oversigt:
CentriPAK BPC
CentriPAK BPC Damp-gennem adapter
CentriPAK BPC Enkelt
CentriPAK BPC Single med Quick Connect
CentriPAK Labtainer™ BPC
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Oversigt
17786719 CentriPAK BPC Enkelt
17716729 CentriPAK BPC Damp-gennem adapter
17726729 CentriPAK BPC Single med Quick Connect
17776719 CentriPAK Labtainer™ BPC
17766719 CentriPAK BPC
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17786719 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 75003885
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2500.00 DKK
    2409.89 DKK / Pakke med 2
    Spare 90.11 DKK
    3% Slukket
På lager
Thermo Scientific™ CentriPAK™ BioProcess Container (BPC ), designet til brug i Thermo Scientific™ Sorvall™ BIOS 16 Bioprocessing Centrifuge og 6 x 2000 mL eller 8 x 2000 mL Swing Bucket Rotor, leverer et engangs, steriliseret, lukket system til cellekulturseparationer i bioprocesindustrien.
Thermo Scientific™ CentriPAK™ BioProcess Container (BPC ) kamre, manifold, labtainer (steriliseret) med tilslutning. Designet til brug i Thermo Scientific™ Sorvall™ BIOS 16 Bioprocessing Centrifuge og 6 x 2000 mL eller 8 x 2000 mL Swing Bucket Rotor.
Thermo Scientific™ CentriPAK™ BioProcess Container (BPC ) giver dig mulighed for at:
  • Reducer risikoen for krydskontaminering, mens cellekulturer adskilles
  • Udfør skånsom høst med høj kapacitet og høj effektivitet gennem centrifugering
  • Eliminer de nødvendige rengøringstrin efter brug med genanvendelige beholdere
  • Mød streng kvalitetskontrol og sikringspraksis for fremstilling af industristandard materialekomponenter og aseptisk produktkontaktfilm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1700 mL
Oversigt CentriPAK BPC Enkelt
Til brug med (applikation) Til pattedyrs-, gær- og bakteriecelleadskillelser
Inkluderer 2D BPC Kammer
Materiale CX3-9 Film
Maks. Prøvetæthed 1.2 g/mL
Maks. Temperatur (metrisk) 40 °C
Maks. Temperatur (engelsk) 104 °F
Emballage Pakket og forseglet i to uafhængige ydre lag i klasse 10.000/ISO klasse 7-området
Mængde Sæt med 2
Sterilitet Steril
Gennemsigtighed Gennemskinnelig
Produktlinje Polaris
Forsendelsestilstand Pakker placeret i kraftige papkartoner med produkt- og partiidentifikation
Uddannet Nej
Maks. Kraft 7187 x g
Til brug med (udstyr) Sorvall BIOS 16 Bioprocessing Centrifuge
Lukkestørrelse ID x væg: 0,32 cm x 0,16 cm (1/8 in. X 1/16 in.)
Lukketype Svejsbare (TPE) slanger, Luer-Lock hun 1/8 tommer.
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (engelsk) 57,48 oz.
Certificeringer/compliance USP<88>, USP <87>, USP <661>, EP<3.2.2.1>, USP <85>, USP <788>, EMEA/410/01
Engangs Engangsbrug
Produkttype Fleksibel bioprocesbeholder