Få mere at vide
Thermo Scientific™ CentriPAK BPC Steriliseret Engangsbrug til Sorvall BIOS 16 Bioprocessing Centrifuge
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Thermo Scientific™ CentriPAK™ BioProcess Container (BPC ) kamre, manifold, labtainer (steriliseret) med tilslutning. Designet til brug i Thermo Scientific™ Sorvall™ BIOS 16 Bioprocessing Centrifuge og 6 x 2000 mL eller 8 x 2000 mL Swing Bucket Rotor.
Thermo Scientific™ CentriPAK™ BioProcess Container (BPC ) giver dig mulighed for at:
- Reducer risikoen for krydskontaminering, mens cellekulturer adskilles
- Udfør skånsom høst med høj kapacitet og høj effektivitet gennem centrifugering
- Eliminer de nødvendige rengøringstrin efter brug med genanvendelige beholdere
- Mød streng kvalitetskontrol og sikringspraksis for fremstilling af industristandard materialekomponenter og aseptisk produktkontaktfilm
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 10 L |
| Kapacitet (engelsk) | 338,14 oz. |
| Oversigt | CentriPAK Labtainer™ BPC |
| Til brug med (applikation) | Til pattedyrs-, gær- og bakteriecelleadskillelser |
| Inkluderer | 2D BPC Labtainer med Manifold |
| Materiale | CX5-14 film |
| Maks. Prøvetæthed | 1.2 g/mL |
| Maks. Temperatur (metrisk) | 40 °C |
| Maks. Temperatur (engelsk) | 104 °F |
| Emballage | Pakket og forseglet i to uafhængige ydre lag i klasse 10.000/ISO klasse 7-området |
| Vis mere |