Få mere at vide
Thermo Scientific™ CentriPAK™ Tilbehør til Sorvall BIOS 16 Bioprocessing Centrifuge
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Oversigt:
CentriPAK BPC Adapter
CentriPAK BPC Adapterstativ
CentriPAK BPC Klip
CentriPAK BPC Ophængningsstativ
Materiale:
Polyethylen
Polypropylen
Rustfrit stål
Autoklaverbar:
Descripción
Tilbehør til Thermo Scientific™ CentriPAK™ BioProcess Container (BPC ). CentriPAK BPC er designet til brug i Thermo Scientific™ Sorvall™ BIOS 16 Bioprocessing Centrifuge og 6 x 2000 mL eller 8 x 2000 mL Swing Bucket Rotor.
Thermo Scientific™ CentriPAK™ BioProcess Container (BPC ) giver dig mulighed for at:
- Reducer risikoen for krydskontaminering, mens cellekulturer adskilles
- Udfør skånsom høst med høj kapacitet og høj effektivitet gennem centrifugering
- Eliminer de nødvendige rengøringstrin efter brug med genanvendelige beholdere
- Mød streng kvalitetskontrol og sikringspraksis for fremstilling af industristandard materialekomponenter og aseptisk produktkontaktfilm
Especificaciones
Especificaciones
| Type | CentriPAK Tilbehør |
| Produktlinje | Polaris |
| Materiale | Polypropylen |
| Volumen | 1.7 L |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Til brug med (udstyr) | CentriPAK BioProcess Container |
| Oversigt | CentriPAK BPC Adapter |
| Farve | Hvid |
| Maks. RCF | 7187 x g |
| Til brug med (applikation) | Fermenteringsseparation og cellekulturhøst |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido