Få mere at vide
Centrinone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Centrinone |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H25F2N7O6S2/c1-15-12-21(33-32-15)29-24-23(40-2)25(34-8-10-41-11-9-34)31-26(30-24)42-20-7-6-17(13-18(20)27)43(38,39)14-16-4-3-5-19(22(16)28)35(36)37/h3-7,12-13H,8-11,14H2,1-2H3,(H2,29,30,31,32,33) |