Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Centrinone B
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18735318
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
18735318 10 mg
1 options
Artikelnummer. 18735318 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 5690/10
High affinity and selective PLK4 inhibitor
Centrinone B is a high affinity and selective PLK4 inhibitor (Ki = 0.6 nM). Exhibits >2000-fold selectivity for PLK4 over Aurora A and Aurora B. Depletes centriole and centrosome levels in vitro. Induces cell cycle arrest in normal human cell lines in a p53-dependent manner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-[[2-Fluoro-4-[[(2-fluoro-3-nitrophenyl)methyl]sulfonyl]phenyl]thio]-5-methoxy-N-(5-methyl-1H-pyrazol-3-yl)-6-(1-piperidinyl)-4-pyrimidinamine
CAS 1798871-31-4
Synonym LCR 323
Mængde 10 mg
Mål Polo-like Kinase Inhibitors
Molekylær formel C27H27F2N7O5S2
Formel vægt 631.67
Renhed >98%