Tekniske data
| Diameter (metrisk) indvendig | 16 mm |
| Dimensioner (L x B x H) | 17 x 16 x 18.5 mm |
| Til brug med | Til rustfrit stål lille KF-flange |
| Mængde | 1 stk. |
| Type | Centreringsring |