Beskrivelse
- Perlekant, uden prop
- Tåler RCF op til 4500
- Autoklaverbar (121° C)
- 35 x 100 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 75 ml |
| Materiale | Polypropylen |
| nr. pr. pakke | 20 |
| Form | Cylindrisk |
| Lukning inkluderet | Nej |
| Produkttype | Centrifugerør |