Få mere at vide
Ratiolab™ Centrifugerør
Artikelnummer. 15275316
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
15 ml
50 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
15275316 15 ml
10241460 50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15275316 Leverandør Ratiolab™ Leverandørnr. 3300006
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Centrifugerør med rød hætte, trykte gradueringer og matteret skrivefelt.
  • Polypropylen konstruktion
  • Fri for RNase-, DNase-, endoxin-, pyrogen- og ATP
  • Fås med enten konisk eller selvstående bund
  • Tilgængelig steril eller ikke-steril
  • Temperaturområde fra− 80° til+ 121 °C
Tekniske data
Lukningsfarve Rød
Farve Klarhed
Kapacitet (metrisk) 15 ml
Materiale Polypropylen
nr. pr. pakke 750
Sterilitet Steril
Bund form Konisk
Lukketype Skruelåg
Lukning inkluderet Ja
Skriveområde Ja
Diameter (metrisk) 17 mm
Uddannet Ja
Maks. RCF 17 x g