Få mere at vide
Ratiolab™ Centrifugerør
Description
- Polypropylen konstruktion
- Fri for RNase-, DNase-, endoxin-, pyrogen- og ATP
- Fås med enten konisk eller selvstående bund
- Tilgængelig steril eller ikke-steril
- Temperaturområde fra− 80° til+ 121 °C
Specifications
Specifications
| Lukningsfarve | Rød |
| Farve | Klarhed |
| Kapacitet (metrisk) | 50 ml |
| Materiale | Polypropylen |
| nr. pr. pakke | 250 |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Bund form | Flad |
| Lukketype | Skruelåg |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Skriveområde | Ja |
| Show More |