Få mere at vide
TPP™ Centrifugerør
Kapacitet (metrisk):
13 ml
50 ml
Bund form:
Konisk
Rund
Maks. RCF:
15.500 x g
Pakningsstørrelse:
Pakke med 360
Pakke med 800
Beskrivelse
Beregnet til centrifugering af suspensioner såsom celler, bakterier, bundfald og andre. TPP™ Centrifugerør fremstilles på automatiske transportenheder, hvilket sikrer hurtig og omhyggelig håndtering uden unødig forureningsrisiko.
- Fremstillet med højeste kvalitet af råmateriale, der opfylder kravene til USP Klasse VI
- Hvid skrivecirkel på skruelåg for nem mærkning
- Instrumenthætter kan ikke spændes for meget; gas- og aerosoltæt hætte
- Graderinger ned til henholdsvis 0,1 ml / 0,5 ml
- Praktiske autoklaverbare, sammenklappelige stativer fås
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 13 ml |
| Engangs | Engangsbrug |
| Materiale | Polypropylen |
| Længde (metrisk) | 105 mm |
| Bund form | Rund |
| Diameter (metrisk) | 17.1 mm |
| Uddannet | Ja |
| Maks. RCF | 15.500 x g |