Få mere at vide
TPP™ Centrifugerør
Beskrivelse
Beregnet til centrifugering af suspensioner såsom celler, bakterier, bundfald og andre. TPP™ Centrifugerør fremstilles på automatiske transportenheder, hvilket sikrer hurtig og omhyggelig håndtering uden unødig forureningsrisiko.
- Fremstillet med højeste kvalitet af råmateriale, der opfylder kravene til USP Klasse VI
- Hvid skrivecirkel på skruelåg for nem mærkning
- Instrumenthætter kan ikke spændes for meget; gas- og aerosoltæt hætte
- Graderinger ned til henholdsvis 0,1 ml / 0,5 ml
- Praktiske autoklaverbare, sammenklappelige stativer fås
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 50 ml |
| Engangs | Engangsbrug |
| Materiale | Polypropylen |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Form | Konisk |
| Længde (metrisk) | 120 mm |
| Bund form | Konisk |
| Diameter (metrisk) | 30 mm |
| Uddannet | Ja |
| Produkttype | Centrifugerør |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- (N,N-Dimethyl)methyleneammonium iodide
- MIXTURE LIST-Contain: N,N-Dimethylmethyleneammonium iodide