Få mere at vide
Hecht Karl™ Assistant™ Centrifugerør ASTM
Kapacitet (metrisk):
100 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Cylindriske centrifugerør med konisk bund
- ASSISTENT-PERMANENT sammensmeltede blå gradueringer
- Borosilikatglas 3.3
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ASTM D 96 DIN 51793 |
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Til brug med | Centrifugeapplikationer og generel laboratoriebrug |
| Form | Cylindrisk |
| Kapacitet (engelsk) | 3,4 oz. |
| Bund form | Konisk |
| Produkttype | Centrifugerør |