Få mere at vide
Phenomenex™ Centrifugerør og flaskestativer, polypropylen
Artikelnummer. 31746879 Shop alle Phenomenex produkter
Skift visning
Stillinger:
21
24
40
50
60
100
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Stillinger
31746879 40
31745981 50
31742598 100
31744883 60
31742179 24
31745772 21
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 31746879 Leverandør Phenomenex™ Leverandørnr. AR00121
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Tilbehør til brug med kromatografiampler og i forskellige kromatografiapplikationer.
  • Brand: Phenomenex
  • Teknik: Tilbehør
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Holder Hætteglas (12 ml)
Materiale Polypropylen
Stillinger 40
Sterilitet Ikke-steril
Diameter (metrisk) åbning 20 mm
Produkttype Hætteglasstativ