Få mere at vide
Gosselin™ Centrifugerør
Artikelnummer. 12373138
Kapacitet (metrisk):
15 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Artikelnummer. 12373138
Brand: Gosselin™ TC15A01
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Engangs koniske centrifugerør af førsteklasses kvalitet. Gosselin™ Centrifugerør er fremstillet af ultraklare harpikser.
  • Støbt, konisk rør
  • Uddannet
  • Rør opfylder de kvalitets- og ydeevnestandarder, der kræves af kvalitetskontrollaboratorier
  • 95kPA resistent i henhold til IATA Packing Instruction 650
  • EU-fødevarekontakt i overensstemmelse med EU 10/2011
  • FDA Fødevarekontakt-kompatibel i henhold til 21 CFR 170.39
  • Steril 10 −3 iflg ISO 11137
  • Lækagebestandigt design
  • Genlukkelige, bulkpakkede ærmer, der er nemme at åbne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 15 ml
Materiale Polypropylen
nr. pr. sag 500
nr. pr. pakke 25
Emballage Bulk, let at åbne ærme
Form Konisk
Bund form Konisk
Lukketype Prop
Maks. RCF 8000 x g