Få mere at vide
TPP™ Centrifugerør med aerosoltæt hætte
Artikelnummer. 11351704
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 320
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
11351704 50 ml Pakke med 320
1 options
Artikelnummer. 11351704 Leverandør TPP™ Leverandørnr. 91051
Essentials til prøveforberedelse og -opbevaring
Brug rabatkode 27996
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Hold dine prøver sikre og stabile, disse centrifugerør har en gas- og aerosoltæt hætte, der ikke kan overstrammes. Hættene har også en hvid skrivecirkel for nem mærkning, og dette giver mulighed for hurtig placering af prøven i et stativ.
  • Hvid skrivecirkel på kasketten
  • Hætte kan ikke overstrammes
  • Gas- og aerosoltæt låg
  • Graderede rør
  • Volumenøjagtighed til± 2 %
Tekniske data
Lukningsfarve Gul
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Materiale Polypropylen
Til brug med Centrifugering
nr. pr. pakke 1 hv.
Emballage Sterile underpakker med 20 stk
Form Konisk
Længde (metrisk) 115 mm
Bund form Konisk
Skriveområde Ja
Diameter (metrisk) 30 mm
Uddannet Ja
Produkttype Centrifugerør
Maks. RCF 15,500 x g