Få mere at vide
Fisherbrand™ Centrifuge/omrører
Artikelnummer. 15909350 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Volumen:
12 x 1,5/2 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen Pakningsstørrelse
15909350 12 x 1,5/2 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 15909350
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7358.73 DKK
    4804.60 DKK / Pakke med 1
    Spare 2554.13 DKK
    34% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
De Fisherbrand™ Centrifuge / Omrører er branchens første højhastighedscentrifuge (12.500 rpm) og magnetomrører (3 L), kombineret i én enhed. Denne designinnovation muliggør betydelige omkostningsbesparelser for laboratorier ved ikke at skulle købe to stykker udstyr, en omrører og en centrifuge, fordi Fisherbrand™ Centrifuge/omrører klarer det hele.
5 års garanti
Fisherbrand™ Centrifuge/omrører:
  • Fremstillet af slidstærkt kemisk resistent ABS og polycarbonat, der gør det nemt at rengøre, vedligeholdelsesfrit og hjælper med at sænke ejeromkostningerne.
  • Det moderne lavprofildesign er kompakt og har et lille fodaftryk til laboratorier med begrænset bænkplads og begrænset højde, hvilket i sidste ende hjælper med at reducere rod i laboratoriet.
  • Et brugervenligt baggrundsbelyst digitalt kontrolpanel til tid, hastighed og operationer sikrer effektive resultater og strømliner arbejdsflowprocessen ved at muliggøre hurtig opsætning.
  • Kapacitet: Centrifuge: 12 pladser 1,5/2,0 mL rørrotor: 24 mL samlet maksimal væskevolumen, 6 pladser 5 mL rørrotor: 30 mL samlet maksimal væskevolumen, Omrører: 3 liter plus.
  • Beholderens diameter må ikke overstige 130 mm (6,70 in.).
  • Indeholder: 5 mL rørrotor
  • 1,5/2,0 ml rørrotor
  • Magnetisk omrørerrotor
  • 12 røradaptere 0,2 ml
  • 12 røradaptere til 0,5 ml
  • 2 silikonemåtter til rørelåg
  • 2 rørebarer
  • 1 lavspændings, dobbeltisoleret strømadapter med 4 udskiftelige stik
High-Speed Mini Centrifuge:
  • Højhastighedscentrifugen (12.500 rpm) er designet til at give dig maksimal hastighed og fleksibilitet, samtidig med at den er behagelig og nem at bruge.
  • Ideel til de fleste protokoller, der kræver hurtige centrifugeringer (12.500 rpm / 9.800 xg), og velegnet til PCR, mikrofiltercelleadskillelse og HPLC-protokoller.
  • Justerbar tid (30 sekunder til 60 minutter) og hastighed (500 til 12.500 rpm) - Variabel hastighed kan indstilles i RPM eller RCF og har hurtig acceleration og hurtigt kontrolleret brud.
  • To rotorer inkluderet, 12 pladser til 1,5/2,0 ml rør og 6 pladser til 5 ml rør med adaptere til yderligere rørstørrelser.
  • Manuel tilsidesættelse af låget giver brugerne mulighed for at åbne låget i tilfælde af strømsvigt og forhindrer tab af prøver.
  • Sikkerhedsfunktioner hjælper med at sikre, at den ikke kører, når låget er åbent, en rotor sidder fast, eller enheden er ude af balance.
  • Kompatible rør: - 0,2 mL, 0,5 mL, 1,5 mL, 2,0 mL, 5,0 mL
Magnetisk omrører:
  • Den højtydende magnetomrører (3L Plus) er designet til at give en kraftfuld magnetisk kobling, der sikrer ensartet nøjagtig justering af rørestangen, hvilket reducerer risikoen for spin-outs markant.
  • Ideel til arbejde med følsomme prøver såsom cellelinjer og protokoller, der kræver mere aggressiv blanding for hurtigt at opnå fuld fortynding af prøver i opløsning.
  • Flere omrøringstilstande, med uret, ca. med uret og oscillerende gør det muligt at kontrollere protokoller præcist for reproducerbare resultater.
  • Maks. Hastighed: 12.500 rpm Centrifuge, 2.500 rpm omrører
  • Justerbar tid (30 sekunder til 60 minutter eller kontinuerligt) og hastighed (50 til 2.500 RPM ).
  • Efter timers kontinuerlig brug forbliver enheden kølig, hvilket sikrer prøvens integritet.
  • Sensorteknologi forhindrer omrørerrotoren i at blive brugt over 2.500 rpm, hvilket hjælper med at beskytte brugere og forhindre beskadigelse af enheden.
  • En silikonemåtte er inkluderet for at forhindre spild og for at holde karene stabile.
  • Sjældne jordarters magneter af høj kvalitet er brugt i omrørerrotoren for at sikre den stærkeste magnetiske kobling.
  • To sjældne jordarters rørestave (40 x 12 mm) inkluderet har PTFE-belægning for kemikalieresistens.
Certificeringer:
CE, SGS , RoHS2, WEEE
  • EN/IEC 61010-1 udg. 3.1, 2017
  • EN/IEC 61010-2-051 udg. 3, 2015
  • UL Std. 61010-1 udg. 3, 2012
  • UL Std. 61010-2-051 udg. 3, 2015
  • CAN/CSA C22.2 No.61010-
1-12 (R2017)
  • CAN/CSA C22.2 No.61010-
2-051 (R2015)
  • IEC 61326-1:2013 (IEC 61326-1:2012)
  • FCC del 15, subpart B: 2015
  • ICES-003, udgave 6
garanti
5 år
Tekniske data
Volumen 12 x 1,5/2 ml
Maks. Hastighed 12.500 rpm (centrifuge), 2.500 rpm (omrører)
Maks. RCF 9,783 x g
Stopur Ja
Certificeringer/compliance CE, SGS , RoHS2, WEEE
Strømstyrke 6,5 A
Sikkerhedsfunktioner Ubalance Sikkerhedsafbryder, Tilt Sikkerhedsafbryder, Sikkerhedslås låg
Elektriske krav Universal 12 V DC indgang
Mål (L x B x H) Udvendig 9,2 x 7,3 x 4,7 tommer, røreplade: ca. 130 mm diameter
Controller type Roterende encoder
Rotor medfølger Ja
garanti 5 år
Kølet Nej
Køretid Centrifugering: 30 sekunder til 60 minutter (5 sekunders intervaller), omrører: Omrørertilstand 30 sekunder til 60 minutter eller kontinuerlig (5 sekunders intervaller), oscillerende omrørertilstand 1 sekund til 60 minutter eller kontinuerlig, oscillerende periode 30 sekunder til 15 minutter
Nettovægt 4.08 lb.
Programlagring Last Run Memory
Frekvens 50/60 Hz
Spænding 100 til 240 V
Rotor 5 mL rørrotor, 1,5/2,0 mL rørrotor, magnetomrørerrotor
Produkttype Centrifuge/omrører
Display Type Digital