Få mere at vide
Eppendorf Centrifuge SpinPro™ 6 R
BIOPHARMA
Artikelnummer. 31810719 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Stiktype:
EU
Rotor medfølger:
Ja
Nej
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Stiktype Rotor medfølger
31810719 EU Ja
31810725 EU Nej
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31810719 Leverandør Eppendorf Leverandørnr. 5960000201
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Eppendorf SpinPro™ 6 R er designet til moderne forskere og reducerer typiske centrifuge-smertepunkter. Med rotorens levetidsstyring, QuickLock™ Pro, elektrisk lågdrev, smart dokumentation og bæredygtig køling maksimerer det laboratoriets bekvemmelighed.
  • Stor 7 tommer VisioNize™ Touchskærm med intuitiv kontrolsoftware
  • Høj centrifugationshastighed op til 20.000 x g (13.500 o/min)
  • Kapacitet op til 2 L
  • Svingspandrotorer med RFID og adaptere til rør og flasker fra 0,2 ml til 1.000 ml samt alle typer MTP, PCR eller Deepwell plader
  • Fastvinkelrotorer med RFID til højhastigheds molekylærbiologi i rør fra 1,5 ml til 250 ml
  • Bæredygtig CO2-baseret køling med et temperaturområde fra -11 °C til +40 °C
  • Automatisk rotorgenkendelse, rotorlevetidsstyring og ubalancedetektion for maksimal operationel sikkerhed
  • Brugerstyring med flere autorisationsniveauer og RFID-baseret brugerlogin
  • Automatisk lågdrift for sikker, ergonomisk håndtering og aerosoltætte Eppendorf QuickLock™ Pro-låg til hurtig enhåndsbetjening
  • Forbindelse til Eppendorf VisioNize™ og LIMS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ACT
Volumen 2 L
Maks. RCF 4,300 x g
Maks. Hastighed 4,600 rpm
Kølet Ja
Inkluderer Rotor S-2xUniversal ID, skovle og universaladaptere til 5 til 50 ml konisk og plader
Model- Benchtop-centrifuge
Støjniveau <62 dBA med S-2xUniversal ID
Rotor Svingende spandrotor
Rotor medfølger Ja
Stopur 1 sek. til 99 timer. 59 min. 59 sek., med kontinuerlig kørselfunktion, kortspin-mulighed, timerprogrammeret start eller stop
Mål (L x B x H) Udvendig 70,6 x 74,5 x 38,5 cm (27,8 x 29,3 x 15,2 tommer)
Nettovægt 100 kg (220.5 lb.)
Spænding 220/240 V
Watt 2160 W
Stiktype EU
Produkttype Benchtop-centrifuge
Temperaturområde (metrisk) -10 °C til +40 °C
Display Type Touch Display