Få mere at vide
Nickel Electro™ Fixed Angle Head Rotor for PCR Strips
Artikelnummer. 12893272
Volumen:
4 x 0,2 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12893272
Brand: Nickel Electro™ R0002
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Nickel Electro™ Fixed Angle Head Rotor for PCR Strips is comprised of 4 rows for 0.2mL PCR sprips with a max speed of 6000rpm.
  • Fixed
  • Angle head rotor
  • For PCR Strips
Tekniske data
Volumen 4 x 0,2 ml
Maks. Hastighed 6,000 rpm