Få mere at vide
Nickel Electro™ Fixed Angle Head Rotor for PCR Strips
Volumen:
4 x 0,2 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Fixed
- Angle head rotor
- For PCR Strips
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 4 x 0,2 ml |
| Maks. Hastighed | 6,000 rpm |