Få mere at vide
Thermo Scientific™ Centrifuger polycarbonat flaske
Artikelnummer. 15717829
:
Ultracentrifuge Fiberlite F37L-8x100 Rotor
Artikelnummer. 15717829
Brand: Thermo Scientific™ 0101370
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
39 ml Centrifuge polycarbonat flaske
  • 39 ml
  • Centrifuger polycarbonat flaske
  • Fyldvolumen 26,3 ml
  • Diameter 25 mm
  • Længde 89 mm
  • Leveres uden lukning
  • Pakke med 6
  • For Fiberlite F37L-8x100 Rotor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Polycarbonat flaske
Materiale Polycarbonat
Til brug med (udstyr) Ultracentrifuge Fiberlite F37L-8 x 100 Rotor
Volumen 26.3 mL
Maks. Hastighed 30,000 rpm
Rørstørrelse 39 mL
Diameter (metrisk) Udvendig 25 mm
Længde (metrisk) 89 mm
nr. pr. pakke 6