Få mere at vide
Unity Lab Services™ Centrifuge Plus-genkvalificeringsservice med cyklustest
Artikelnummer. 30178675
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Centrifuger
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
30178675 Centrifuger
1 options
Artikelnummer. 30178675 Leverandør Unity Lab Services™ Leverandørnr. RQCTCENPLUS
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Genkvalificeringstjenester inklusive cyklustest for Centrifuge Plus (dokumentation inkluderet)
Genkvalifikation (RQ): Dokumenteret verifikation af, at udstyret (som installeret) fungerer efter hensigten i henhold til fabrikantens specifikationer.
  • Verificerer vigtige udstyrsfunktioner og hjælper med at sikre, at udstyret fungerer som forventet af producenten og overholder standarder og krav.
  • Nøgletests Min/Max hastighed, kort/forlænget tid, temperatur for kølede modeller.
  • Cyklustest (CT): Point-in-time test, der overvåger en enhed og en specificeret rotor ved foruddefinerede hastigheder, tid og temperatur (hvis relevant) sætpunkter.
  • Test viser, at en enhed og en specificeret rotor kan opfylde kundens specifikationer.
  • Bemærk venligst, at installation og driftskvalifikation, ideelt set sammen med forebyggende vedligeholdelse og kalibrering, skal udføres på laboratorieudstyr, før genkvalificeringsservice kan udføres.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Centrifuger
Produkttype Genkvalificeringstjeneste