Få mere at vide
OHAUS™ Centrifuge Multi FC591
Artikelnummer. p-7085836 Shop alle Ohaus produkter
Kølet:
Ja
Nej
Artikelnummer. 16652754
missing translation for 'mfr': OHAUS™ 30553036
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kraftige og alsidige universelle centrifuger til stort set alle laboratorieapplikationer
  • Vores multi-purpose centrifuger tilbyder en højhastigheds centrifugeringsplatform, som kan tilpasses til at passe workflow behov ved hjælp af en bred vifte af rotorer og tilbehør.
  • Centrifugernes intuitive design& tilbehør giver nem adgang til parameterindstillinger og hurtig rotation mellem applikationer.
  • Funktionerne inkluderer automatisk rotorgenkendelse og baggrundsbelyst LCD.
  • Ydeevnen af disse centrifuger er drevet af tysk teknik og komponenter af høj kvalitet til pålidelig brug.
  • Konstrueret af kemikalie-resistent rustfrit stål for at sikre holdbarhed i laboratoriebrug.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificeringer/compliance CE, FCC
Oversigt Ti acceleration& decelerationshastigheder, valg af køretid fra 10 s til 99 h 59 min eller kontinuerlig, hurtig centrifugering, CFC-frit kølesystem, prøvetemp. indikation (kølede modeller), låglåsesystem, overhastighedsbeskyttelse, dobbelt ubalanceføling
Volumen 4 x 750 mL
Maks. RCF 24,325 x g
Maks. Hastighed 16,000 rpm
Produktlinje Frontier 5000 Series Multi Pro
Kølet Nej
Vise Baggrundsbelyst LCD
Til brug med (udstyr) Centrifugalseparation, generel prøveforberedelse, cellepelletering, proteinseparation, nukleinsyreseparation, cellekoncentrering, kemisk adskillelse, diagnostik, miljøprøveforberedelse, blodprøvebehandling
Maksimalt kraftområde 24325 g
Maksimal hastighedsområde 200 to 16000 rpm
Hukommelse 99 Programs
Model- FC5916
Støjniveau ≤63±2 dBA
Rotor medfølger No
Køretid Quickspin, 10 sek. til 99 t. 59 min. 59 sek., Contino μs
Sikkerhedsfunktioner CE, FCC
Type Centrifuge
Dimensioner (HWD) 390 x 540 x 670 mm
Mål (L x B x H) Udvendig 670 x 540 x 390 mm
Længde (engelsk) Eksteriør 26.4 in.
Længde (metrisk) Udvendig 670 mm
Bredde (engelsk) Udvendig 21.3 in.
Bredde (metrisk) Udvendig 540 mm
Højde (engelsk) Udvendig 15.4 in.
Højde (metrisk) Udvendig 390 mm
Dybde (engelsk) 26.4 in.
Dybde (metrisk) 670 mm
Nettovægt 82 kg
Elektriske krav 230 V
Spænding 230 V
Watt 640 W
Stiktype AC Adapter (Included)