Få mere at vide
Beschreibung
Maksimal applikationsfleksibilitet
- Designet til maksimal applikationsfleksibilitet kan den effektivt rumme et bredt udvalg af rør og flasker, herunder mikrorør, blodrør, runde bundrør, koniske rør, PCR-striber/rør og mikroliterplader, hvilket sikrer alsidig og pålidelig ydeevne til forskellige laboratoriebehov
- Kompatibel med op til 13 valgfrie rotorer og 67 tilbehør
- Kapacitet på op til 4 x 750 ml med mulighed for at spinde op til 108 blodrør eller 68 x 15 ml koniske rør og 28 x 50 ml koniske rør
- Højhastigheds centrifugering (>10.000 omdr./min.) fra 0,2 ml op til 1,5/2,0 ml rør
- FC5916R har kølekapacitet fra 40 °C til -20 °C
- R290, et miljøvenligt kølemiddel, bidrager til kølecentrifugers miljøvenlighed ved at minimere deres miljøpåvirkning og støtte indsatsen mod global opvarmning
- Forkølingsfunktionen sænker hurtigt temperaturen på rotor og kammer før kørsel
Intuitivt designet til simpel betjening
- Designet til at gøre laboratorieprocesser mere effektive og nemmere, og inkluderer mange brugervenlige funktioner og software, der muliggør intuitiv betjening.
- Automatisk rotorgenkendelse (RFID) gør det ekstremt nemt at skifte mellem applikationer
- Simpel betjening med én hånd muliggjort af vælgerknap/drejeknap-kombination, selv når man bærer handsker
- Stor baggrundsbelyst LCD-skærm viser centrifugeringsindstillinger og realtidsparametre på én grænseflade
- Programlagring op til 99 kørsler inklusive parameterindstillinger og rotortyper
Solid ingeniørkunst sikrer pålidelighed
- Fremstillet med komponenter af høj kvalitet til pålidelig brug og tysk konstrueret til høj ydeevne
- Vedligeholdelsesfri induktionsmotor giver en maksimal G-kraft på 24326 x g for FC5916 og 26331 x g for FC5916R
- Optimeret luftstrømssystem til at holde prøver kølige (ikke-kølede modeller)
- Kemisk og korrosionsbestandigt rotorkammer i rustfrit stål sikrer holdbarhed i laboratoriemiljøer
- Selvdiagnostisk program til at registrere forbrug og fejlhistorik for nem vedligeholdelse og for at minimere nedetid
Sikkerhedsfunktioner for øget sikkerhed
- Udstyret med beskyttelsesfunktioner for sikkerhed og pålidelig drift
- Overhastighedsbeskyttelse, straks ved indsættelse af rotoren
- Aktiv ubalancedetektion med individuelle ubalancetolerancer sat for hver rotor
- Motoriseret låglåssystem til beskyttelse af operatører mod utilsigtede skader
- Forseglede og TÜV-certificerede rotorer for at beskytte operatører mod skadelige aerosoler
Spezifikation
Spezifikation
| Certificeringer/compliance | CE, FCC |
| Oversigt | Ti acceleration& decelerationshastigheder, valg af køretid fra 10 s til 99 h 59 min eller kontinuerlig, hurtig centrifugering, CFC-frit kølesystem, prøvetemp. indikation (kølede modeller), låglåsesystem, overhastighedsbeskyttelse, dobbelt ubalanceføling |
| Volumen | 4 x 750 mL |
| Maks. RCF | 26,331 x g |
| Maks. Hastighed | 16,000 rpm |
| Produktlinje | Frontier 5000-serien Multi Pro |
| Kølet | Ja |
| Til brug med (udstyr) | Centrifugalseparation, generel prøveforberedelse, cellepelletering, proteinseparation, nukleinsyreseparation, cellekoncentrering, kemisk adskillelse, diagnostik, miljøprøveforberedelse, blodprøvebehandling |
| Hukommelse | 99 Programmer |
| Model- | FC5916R |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?