Få mere at vide
OHAUS™ Frontier™ 5916 Multi-Pro Centrifuger
Artikelnummer. 16652754 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Kølet:
Ja
Nej
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kølet
16652754 Nej
16682754 Ja
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16652754 Leverandør OHAUS™ Leverandørnr. 30553036
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44870.00 DKK
    33701.39 DKK / Pakke med 1
    Spare 11168.61 DKK
    24% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Designet til anvendelser inden for forskning, industri og kliniske laboratorier. FC5916 kan dreje 0,2 ml til 4 x 750 ml med udsvings- og fastvinkelrotorer samt forskellige størrelser af blodopsamlingsrør, koniske cellekulturrør, plader og forskellige flasker.
Maksimal applikationsfleksibilitet
  • Designet til maksimal applikationsfleksibilitet kan den effektivt rumme et bredt udvalg af rør og flasker, herunder mikrorør, blodrør, runde bundrør, koniske rør, PCR-striber/rør og mikroliterplader, hvilket sikrer alsidig og pålidelig ydeevne til forskellige laboratoriebehov
  • Kompatibel med op til 13 valgfrie rotorer og 67 tilbehør
  • Kapacitet på op til 4 x 750 ml med mulighed for at spinde op til 108 blodrør eller 68 x 15 ml koniske rør og 28 x 50 ml koniske rør
  • Højhastigheds centrifugering (>10.000 omdr./min.) fra 0,2 ml op til 1,5/2,0 ml rør
  • FC5916R har kølekapacitet fra 40 °C til -20 °C
  • R290, et miljøvenligt kølemiddel, bidrager til kølecentrifugers miljøvenlighed ved at minimere deres miljøpåvirkning og støtte indsatsen mod global opvarmning
  • Forkølingsfunktionen sænker hurtigt temperaturen på rotor og kammer før kørsel
Intuitivt designet til simpel betjening
  • Designet til at gøre laboratorieprocesser mere effektive og nemmere, og inkluderer mange brugervenlige funktioner og software, der muliggør intuitiv betjening.
  • Automatisk rotorgenkendelse (RFID) gør det ekstremt nemt at skifte mellem applikationer
  • Simpel betjening med én hånd muliggjort af vælgerknap/drejeknap-kombination, selv når man bærer handsker
  • Stor baggrundsbelyst LCD-skærm viser centrifugeringsindstillinger og realtidsparametre på én grænseflade
  • Programlagring op til 99 kørsler inklusive parameterindstillinger og rotortyper
Solid ingeniørkunst sikrer pålidelighed
  • Fremstillet med komponenter af høj kvalitet til pålidelig brug og tysk konstrueret til høj ydeevne
  • Vedligeholdelsesfri induktionsmotor giver en maksimal G-kraft på 24326 x g for FC5916 og 26331 x g for FC5916R
  • Optimeret luftstrømssystem til at holde prøver kølige (ikke-kølede modeller)
  • Kemisk og korrosionsbestandigt rotorkammer i rustfrit stål sikrer holdbarhed i laboratoriemiljøer
  • Selvdiagnostisk program til at registrere forbrug og fejlhistorik for nem vedligeholdelse og for at minimere nedetid
Sikkerhedsfunktioner for øget sikkerhed
  • Udstyret med beskyttelsesfunktioner for sikkerhed og pålidelig drift
  • Overhastighedsbeskyttelse, straks ved indsættelse af rotoren
  • Aktiv ubalancedetektion med individuelle ubalancetolerancer sat for hver rotor
  • Motoriseret låglåssystem til beskyttelse af operatører mod utilsigtede skader
  • Forseglede og TÜV-certificerede rotorer for at beskytte operatører mod skadelige aerosoler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE, FCC
Oversigt Ti acceleration& decelerationshastigheder, valg af køretid fra 10 s til 99 h 59 min eller kontinuerlig, hurtig centrifugering, CFC-frit kølesystem, prøvetemp. indikation (kølede modeller), låglåsesystem, overhastighedsbeskyttelse, dobbelt ubalanceføling
Volumen 4 x 750 mL
Maks. RCF 24,325 x g
Maks. Hastighed 16,000 rpm
Produktlinje Frontier 5000-serien Multi Pro
Kølet Nej
Til brug med (udstyr) Centrifugalseparation, generel prøveforberedelse, cellepelletering, proteinseparation, nukleinsyreseparation, cellekoncentrering, kemisk adskillelse, diagnostik, miljøprøveforberedelse, blodprøvebehandling
Hukommelse 99 Programmer
Model- FC5916
Støjniveau ≤63 ±2 dBA
Rotor medfølger Nej
Køretid 10 sek. til 99 timer. 59 min. 59 sek., Kontinuerlig, Quickspin
Sikkerhedsfunktioner CE, FCC
Dimensioner (HWD) 390 x 540 x 670 mm
Mål (L x B x H) Udvendig 670 x 540 x 390 mm
Længde (engelsk) Eksteriør 26,4''
Længde (metrisk) Udvendig 670 mm
Bredde (engelsk) Udvendig 21,3 tommer
Bredde (metrisk) Udvendig 540 mm
Højde (engelsk) Udvendig 15,4 tommer
Højde (metrisk) Udvendig 390 mm
Dybde (engelsk) 26,4''
Dybde (metrisk) 670 mm
Nettovægt 82 kg
Elektriske krav 230 V
Spænding 230 V
Watt 640 W
Stiktype AC Adapter (Inkluderet)
Produkttype Centrifuger
Display Type 2-linjers, baggrundsbelyst LCD