Få mere at vide
Eppendorf™ MiniSpin™ /MiniSpin™ plus-centrifuge
Shop alle Eppendorf produkter
Elektriske krav:
230 V, 50/60 Hz (EU)
Model-:
Centrifuge MiniSpin™ plus (EU-IVD), tastatur
Centrifuger MiniSpin™ (EU-IVD), tastatur
Centrifuger MiniSpin™ plus, tastatur
Centrifuger MiniSpin™, tastatur
Volumen:
12 x 1,5/2 ml
12 x 2 ml
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Hver
Beskrivelse
- Rotorkapacitet: 12 x 1,5/2,0 mL beholdere, 2 x 8-rørs PCR-strimler
- Maks. hastighed: 14.100 x g (14.500 o/min.)
- Ekstremt kompakt fodaftryk
- Accelerations- og decelerationstid < 13 sek.
- Brugervenligt digitalt display til visning af tid og hastighed
- Rotorskål i metal
- Separat kort-spin-nøgle til hurtig og komfortabel centrifugering
- Optimalt ventilationsflow reducerer opvarmningen og beskytter temperaturfølsomme prøver
- Soft-touch-låg til ergonomisk låglåsning
- Automatisk lågåbning i slutningen af kørslen for at forhindre prøveopvarmning og for at give nem adgang til prøver
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 12 x 1,5/2 ml |
| Maks. Hastighed | 14,500 rpm |
| Maks. RCF | 14,100 x g |
| Vise | Stor LCD |
| Højde (engelsk) Udvendig | 5,12 tommer |
| Højde (metrisk) Udvendig | 13.0 cm |
| Støjniveau | <52 dB(A) |
| Stopur | 15 sek. til 99 min., med kontinuerlig kørselsfunktion |
| Bredde (engelsk) Udvendig | 8,86 tommer |
| Bredde (metrisk) Udvendig | 22.5 cm |
| Vis mere |