Få mere at vide
Eppendorf™ MiniSpin™ /MiniSpin™ plus-centrifuge
Beskrivelse
- Rotorkapacitet: 12 x 1,5/2,0 mL beholdere, 2 x 8-rørs PCR-strimler
- Maks. hastighed: 14.100 x g (14.500 o/min.)
- Ekstremt kompakt fodaftryk
- Accelerations- og decelerationstid < 13 sek.
- Brugervenligt digitalt display til visning af tid og hastighed
- Rotorskål i metal
- Separat kort-spin-nøgle til hurtig og komfortabel centrifugering
- Optimalt ventilationsflow reducerer opvarmningen og beskytter temperaturfølsomme prøver
- Soft-touch-låg til ergonomisk låglåsning
- Automatisk lågåbning i slutningen af kørslen for at forhindre prøveopvarmning og for at give nem adgang til prøver
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 12 x 1,5/2 ml |
| Maks. Hastighed | 14,500 rpm |
| Maks. RCF | 14,100 x g |
| Højde (engelsk) Udvendig | 5,12 tommer |
| Højde (metrisk) Udvendig | 13.0 cm |
| Støjniveau | <49 dB(A) |
| Stopur | 15 sek. til 30 min. |
| Bredde (engelsk) Udvendig | 8,86 tommer |
| Bredde (metrisk) Udvendig | 22.5 cm |
| Certificeringer/compliance | UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD for visse katalognumre |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?