Få mere at vide
Fisherbrand™ Centrifuge GT4R Expert Cell Culture-pakke
Artikelnummer. 17131925 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Rotor:
Ja
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Rotor
17131925 Ja
17151925 Ja
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 17131925
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Spild ingen tid med at finde de rigtige varenumre til din anvendelse! Fisherbrand™ Refrigerated Centrifuge (GT4R) Expert-pakken er en anvendelsesdrevet centrifugepakke for at sikre bekvem, hurtig bestilling af alle komponenter, der er nødvendige for at køre en specifik protokol.
Let at bruge:
  • Enestående kapacitet til at behandle 40x50 ml koniske rør på én gang under bioindeslutningscertificerede låg
  • Intuitive kontroller forenkler betjeningen og giver detaljerede oplysninger om en lang række driftsparametre og behandlingsstatus for optimal ydeevne
  • Motoriseret låglås muliggør en nedadgående bevægelse med én finger for den nemmeste lukning og låsning af centrifugelåget, selv på høje borde
  • Sikkert låsesystem muliggør nem trykknapinstallation og udskiftning af rotorer
  • Systemet sparer tid, når du skifter mellem anvendelser
  • Nem adgang til rotorkammeret giver hurtig rengøring, et sundere arbejdsmiljø og en længere levetid
  • Bioindeslutningsløsningen forsegler med et snuptag; eliminerer skruelåg og komplicerede clips
  • Systemet har handskevenlig åbn/luk-funktion med én hånd
  • Systemet er certificeret af CAMR™ i Porton Down, Storbritannien
  • Avanceret rotorstyringssystem maksimerer acceleration, bremsning og restbelastningsubalance for hver rotor- og spandmulighed
  • Teknologi optimerer sikkerheden og forbedrer adskillelser
Pladsbesparende design:
  • Kompakte dimensioner optimerer arbejdsområdet, og ergonomisk højde og buet design sikrer nem prøvetagning og aflæsning og nem rengøring.
Energieffektiv:
  • Systemet giver op til 40 % energiforbrugsbesparelser på industristandardprotokoller, såsom standard blodseparation eller behandling af koniske rør
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Maks. RCF 25,830 x g
Produktlinje Fisherbrand
Kølet Ja
Inkluderer Kølecentrifuge, 4 x 1000 mL rotor, spande, bioindeslutningslåg, 50 mL koniske adaptere, 15 mL koniske adaptere
Rotor Ja
Elektriske krav 50/60 Hz
Spænding 200/230 V
Produkttype Centrifugepakke