Beskrivelse
Let at bruge:
- Enestående kapacitet til at behandle 40 x 50 ml koniske stykker på én gang, under biocontainment-certificerede låg
- Intuitive kontroller forenkler betjeningen og giver detaljerede oplysninger om en lang række driftsparametre og behandlingsstatus for optimal ydeevne
- Motoriseret låglås muliggør en nedadgående bevægelse med én finger for den nemmeste lukning og låsning af centrifugelåget, selv på høje borde
- Sikkert låsesystem muliggør nem trykknapinstallation og udskiftning af rotorer
- Systemet sparer tid, når du skifter mellem anvendelser
- Nem adgang til rotorkammeret giver hurtig rengøring, et sundere arbejdsmiljø og en længere levetid
- Biocontainmentopløsning forsegler med et tryk, fjerner skruelåg og komplicerede clips
- Systemet har handskevenlig åbn/luk-funktion med én hånd
- Systemet er certificeret af CAMR™ i Porton Down, Storbritannien
- Avanceret rotorstyringssystem maksimerer acceleration, bremsning og restbelastningsubalance for hver rotor- og spandmulighed
- Teknologi optimerer sikkerheden og forbedrer adskillelser
- Systemet er ventileret
Pladsbesparende design:
- Kompakte dimensioner optimerer arbejdsområdet, og ergonomisk højde og buet design sikrer nem prøvetagning og aflæsning og nem rengøring.
Energieffektiv:
- Systemet giver op til 40 % energiforbrugsbesparelser på industristandardprotokoller, såsom standard blodseparation eller behandling af koniske rør
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 4 L |
| Maks. RCF | 25,830 x g |
| Maks. Hastighed | 15,200 rpm |
| Produktlinje | GT4 ekspert |
| Kølet | Ja |
| Rotor | No |
| Type | Centrifuger |
| Elektriske krav | 50/60 Hz |
| Spænding | 200/230 V |