Få mere at vide
Fisherbrand™ Centrifuge GT2 Expert
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30002337 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Kølet:
Ja
Nej
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kølet
30002337 Ja
30002340 Nej
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30002337
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    58240.00 DKK
    57076.35 DKK / Pakke med 1
    Spare 1163.65 DKK
    1% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Spild ingen tid med at finde de rigtige varenumre til din anvendelse. Fisherbrand™ Refrigerated Centrifuge GT2 Expert er en applikationsdrevet centrifuge for at sikre bekvem, hurtig bestilling af alle komponenter, der er nødvendige for at køre en specifik protokol.
Let at bruge:
  • Intuitive kontroller forenkler betjeningen og giver detaljerede oplysninger om en lang række driftsparametre og behandlingsstatus for optimal ydeevne
  • Motoriseret låglås muliggør en nedadgående bevægelse med én finger for den nemmeste lukning og låsning af centrifugelåget, selv på høje borde
  • Sikkert låsesystem muliggør nem trykknapinstallation og udskiftning af rotorer
  • Systemet sparer tid, når du skifter mellem anvendelser
  • Nem adgang til rotorkammeret giver hurtig rengøring, et sundere arbejdsmiljø og en længere levetid
  • Biocontainmentopløsning forsegler med et tryk, fjerner skruelåg og komplicerede clips
  • Systemet har handskevenlig åbn/luk-funktion med én hånd
  • Systemet er certificeret af CAMR™ i Porton Down, Storbritannien
  • Avanceret rotorstyringssystem maksimerer acceleration, bremsning og restbelastningsubalance for hver rotor- og spandmulighed
  • Teknologi optimerer sikkerheden og forbedrer adskillelser
Pladsbesparende design:
  • Kompakte dimensioner optimerer arbejdsområdet, og ergonomisk højde og buet design sikrer nem prøvetagning og aflæsning og nem rengøring.
Energieffektiv:
  • Systemet giver op til 40 % energiforbrugsbesparelser på industristandardprotokoller, såsom standard blodseparation eller behandling af koniske rør
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 1.6 L
Maks. RCF 25,830 x g
Maks. Hastighed 15,200 rpm
Produktlinje GT2 ekspert
Kølet Ja
Rotor Nej
Elektriske krav 50/60 Hz
Spænding 200/230 V
Produkttype Centrifuger