Få mere at vide
KARTELL Centrifuger graduerede mikroreagensglas
:
Mikro reagensglas
Beskrivelse
- Ideel til prøveanalyse.
- Afhængigt af den anvendte centrifuge, kan disse rør modstå en centrifugalkraft på op til RCF 11.000.
- Flad kasket med skriveområde.
- Kunst. 279 tilgængelige i: neutral (00), blå (04), gul (06), pink (13) og grøn (12).
- MATERIALE: PP
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Assorteret (rød, gul, blå, grøn, orange) |
| Materiale | Polypropylen |
| nr. pr. pakke | 1000 pc. |
| Emballage | 10 pakke |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Uddannet | Ja |
| Lukketype | Flad snaphætte |
| Egnet til formålet | Certificeret kvalitet |
| Bund form | Konisk |
| Vis mere |