Få mere at vide
Grant Instruments Centrifugespande
Artikelnummer. 30274350
Skift visning
Rørstørrelse:
2 til 5 ml Vacutainers
4 til 8 ml Vacutainers
8 til 10 ml Vacutainers
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Rørstørrelse
30274350 8 til 10 ml Vacutainers
30274341 4 til 8 ml Vacutainers
30274342 2 til 5 ml Vacutainers
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30274350 Leverandør Grant Instruments Leverandørnr. BN16/10024
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Til rotorer R-24/10, Ri-24/10 valgfri adapter
  • Skovle til Ri-24/10 rotor
  • Sæt med 24 stk.
  • Til brug med LMC-56
Tilgængelige størrelser:
  • 13 x 100 mm rør (f.eks. 4 til 8 mL støvsugere)
  • 13 x 75 mm rør (f.eks. 2 til 5 ml støvsugere)
  • 16 x 100 mm rør (f.eks. 8 til 9 mL støvsugere)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) LMC-56, R-24/10, Ri-24/10
Produkttype Svingende spandrotor
Borestørrelse (metrisk) 16 mm
Farve Hvid
Beholdertype Vacutainer Adapter
Materiale Konstrueret polymer
Antal steder 1
Mængde 24/Pk.
Rørstørrelse 8 til 10 ml Vacutainers
Rørtype Vacutainers