Få mere at vide
Grant Instruments Centrifugespande
Beskrivelse
- Skovle til Ri-24/10 rotor
- Sæt med 24 stk.
- Til brug med LMC-56
Tilgængelige størrelser:
- 13 x 100 mm rør (f.eks. 4 til 8 mL støvsugere)
- 13 x 75 mm rør (f.eks. 2 til 5 ml støvsugere)
- 16 x 100 mm rør (f.eks. 8 til 9 mL støvsugere)
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | LMC-56, R-24/10, Ri-24/10 |
| Type | Svingende spandrotor |
| Borestørrelse (metrisk) | 16 mm |
| Farve | Hvid |
| Beholdertype | Vacutainer Adapter |
| Materiale | Konstrueret polymer |
| Antal steder | 1 |
| Mængde | 24/Pk. |
| Rørstørrelse | 4 til 8 ml Vacutainers |
| Rørtype | Vacutainers |