Få mere at vide
OHAUS™ Centrifugespandtilbehør
Artikelnummer. 16692754 Shop alle Ohaus produkter
Oversigt:
FB x2
MTP x2 V1
MTP x2 V2
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. 16692754
Brand: OHAUS™ 30553104
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tilbehør til centrifuger
  • Tilbehør til centrifuger
    • Centrifuge Multi FC5916R 120V
    • Centrifuge Multi FC5916 120V
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Centrifuge Multi FC5916R 120 V og Centrifuge Multi FC5916 120 V
Oversigt MTP x2 V1