Få mere at vide
Eppendorf™ Centrifugespand
Artikelnummer. p-8003602 Shop alle Eppendorf produkter
Antal steder:
1
4
7
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Pakke med 4
Artikelnummer. 12079927
Brand: Eppendorf™ 5825730003
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Designet til brug med Eppendorf Rotorer og centrifuger
  • Skovle til: Rotor S-24-11-AT, Rotor A-4-62, Rotor A-4-81
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) 7 x 50 ml Falcon™ rør til Rotor A-4-81
Volumen 7 x 50 mL
Beholdertype Spand
Antal steder 7
Mængde 4/Pk.