Få mere at vide
Fisherbrand™ Centrifugeflaske-trådstativbærer
Artikelnummer. 30276783 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Holder:
Flaske (500 ml)
Artikelnummer. Holder
30276783 Flaske (500 ml)
1 options
Artikelnummer. 30276783
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    376.00 DKK
    318.10 DKK / Pakke med 1
    Spare 57.90 DKK
    15% Slukket
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Sikker og effektiv transport af 500 ml centrifugeflasker
  • Centrifugeflasketrådsrackbæreren er konstrueret til sikker og stabil transport af seks 500 ml koniske bundcentrifugeflasker.
  • Fremstillet af holdbar, epoxybelagt tråd tilbyder den overlegen kemisk resistens og nem rengøring, hvilket gør den til et fremragende valg til laboratorier, forskningsfaciliteter og medicinske miljøer.
  • Designet med et blødt greb med et bevægeligt håndtag sikrer denne bæresele komfortabel håndtering, mens dens kompakte, pladsbesparende design muliggør effektiv opbevaring og behandlingsbekvemmelighed.
  • Den integrerede bundstøtte stabiliserer flaskerne, forhindrer forskydning og sikrer sikker, spildfri transport.
  • Transporterer sikkert seks 500 ml koniske bundcentrifugeflasker, som holdes oprejst og stabile
  • Epoxybelagt trådkonstruktion giver kemisk resistens, forhindrer korrosion og muliggør nem rengøring
  • Integreret bundstøtte forhindrer flasker i at flytte sig, hvilket sikrer sikker og spildfri transport
  • Blødt greb med et bevægeligt håndtag giver et behageligt, skridsikkert greb og kan svinges væk for nem på- og aflæsning
  • Alsidigt design fungerer både som transportbærer og som behandlingsstativ for øget effektivitet
  • Autoklaverbar ved 121 °C, hvilket sikrer overholdelse af laboratoriets sterilisations- og sikkerhedsprotokol
  • Kompakt, pladsbesparende design muliggør effektiv opbevaring, når den ikke er i brug
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Hvid
Holder Flaske (500 ml)
Materiale HDPE-belagt ledning
Stillinger 1
Form Rektangulær
Stabelbar Nej
Sterilitet Ikke-steril
Længde (metrisk) 33.3 cm
Inkluderer Stativ
Produkttype Flaskebærer
Diameter (metrisk) Indvendig 93 mm
Hylder Ingen
Højde (metrisk) 27.94 cm
Array 2 x 3
Bredde (metrisk) 21.6 cm