Få mere at vide
Eppendorf™ Centrifugeadaptere til pladerotorer
Artikelnummer. p-8003600 Shop alle Eppendorf produkter
Volumen:
384-brønds PCR-plade
96-brønds PCR-plade
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. 10446332
Brand: Eppendorf™ 5825711009
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til brug med pladerotorer.
  • Tilgængelig i enten 96- eller 384-brønds PCR-plader
  • Leveres i sæt af 2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Adapter
Rørtype PCR plade
Volumen 96-brønds PCR-plade
Til brug med (udstyr) alle MTP/DWP rotorskovle
Antal steder 4
nr. pr. pakke 2 Pakke