Få mere at vide
Eppendorf™ Centrifugeadaptere til rotorer til 5810 og 5810R
Artikelnummer. p-8003601 Shop alle Eppendorf produkter
Volumen:
1,2 til 5 ml
1,5 til 2 ml
15 ml
18 til 30 ml
180 til 250 ml
2,6 til 7 ml
3 til 15 ml
30 til 50 ml
50 ml
50 til 75 ml
7 til 18 ml
80 til 120 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. 10293172
Brand: Eppendorf™ 5810750008
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tilgængelig i en række forskellige konfigurationer, der passer til en bred vifte af applikationer
  • Adaptere til Eppendorf™ Centrifuger 5810 og 5810R.
  • Kompatibel med koniske eller flade rør
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Adapter
Rørtype Flad
Volumen 1,2 til 5 ml
Til brug med (udstyr) Rotorer 5810 og 5810R Centrifuge
Borestørrelse (metrisk) 11 mm
Antal steder 100
nr. pr. pakke 2 Pakke