Få mere at vide
Eppendorf™ Centrifugeadaptere til rotorer til 5810 og 5810R
Artikelnummer. 11558623 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Volumen:
1,2 til 5 ml
1,5 til 2 ml
15 ml
18 til 30 ml
180 til 250 ml
2,6 til 7 ml
3 til 15 ml
30 til 50 ml
50 ml
50 til 75 ml
7 til 18 ml
80 til 120 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen Pakningsstørrelse
11558623 80 til 120 ml Pakke med 2
10293172 1,2 til 5 ml Pakke med 2
11518623 1,5 til 2 ml Pakke med 2
10554332 15 ml Pakke med 2
10326802 180 til 250 ml Pakke med 2
10134961 2,6 til 7 ml Pakke med 2
11528623 3 til 15 ml Pakke med 2
11548623 30 til 50 ml Pakke med 2
10776695 18 til 30 ml Pakke med 2
10102082 50 til 75 ml Pakke med 2
10106771 50 ml Pakke med 2
10253222 7 til 18 ml Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 11558623 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 5810761000
På lager
Tilgængelig i en række forskellige konfigurationer, der passer til en bred vifte af applikationer
  • Adaptere til Eppendorf™ Centrifuger 5810 og 5810R.
  • Kompatibel med koniske eller flade rør
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Adapter
Rørtype Flad
Volumen 80 til 120 ml
Til brug med (udstyr) Rotorer 5810 og 5810R Centrifuge
Borestørrelse (metrisk) 45 mm
Antal steder 4
nr. pr. pakke 2 Pakke