Beskrivelse
- Adaptere til Eppendorf™ Centrifuger 5810 og 5810R.
- Kompatibel med koniske eller flade rør
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Adapter |
| Rørtype | Flad |
| Volumen | 180 til 250 ml |
| Til brug med (udstyr) | Rotorer 5810 og 5810R Centrifuge |
| Borestørrelse (metrisk) | 62 mm |
| Antal steder | 4 |
| nr. pr. pakke | 2 Pakke |