Få mere at vide
Eppendorf™ Centrifugeadaptere til rotorer til 5810 og 5810R
Artikelnummer. 10293172 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Volumen:
1,2 til 5 ml
1,5 til 2 ml
15 ml
18 til 30 ml
180 til 250 ml
2,6 til 7 ml
3 til 15 ml
30 til 50 ml
50 ml
50 til 75 ml
7 til 18 ml
80 til 120 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen unitSize
10293172 1,2 til 5 ml Pakke med 2
11518623 1,5 til 2 ml Pakke med 2
10554332 15 ml Pakke med 2
10326802 180 til 250 ml Pakke med 2
10134961 2,6 til 7 ml Pakke med 2
11528623 3 til 15 ml Pakke med 2
11548623 30 til 50 ml Pakke med 2
10776695 18 til 30 ml Pakke med 2
10102082 50 til 75 ml Pakke med 2
10106771 50 ml Pakke med 2
10253222 7 til 18 ml Pakke med 2
11558623 80 til 120 ml Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 10293172 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 5810750008
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tilgængelig i en række forskellige konfigurationer, der passer til en bred vifte af applikationer
  • Adaptere til Eppendorf™ Centrifuger 5810 og 5810R.
  • Kompatibel med koniske eller flade rør
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Adapter
Rørtype Flad
Volumen 1,2 til 5 ml
Til brug med (udstyr) Rotorer 5810 og 5810R Centrifuge
Borestørrelse (metrisk) 11 mm
Antal steder 100
nr. pr. pakke 2 Pakke